Learn More
Velp Scientifica™ FC S Series Flocculators with Independent Positions
With independent positions that allow standard conditions to be adopted for jar tests, which are the basic requirement for reproducible results. Velp Scientifica™ FC S Series Flocculators with Independent Positions offer precise speed from an electronically controlled DC gear motor.
1655.00€ - 2015.00€
Especificaciones
Velocidad 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 200 y 300 rpm
Tensión 100/240 V
Altura (métrico) 347 mm
Frecuencia 50/60 Hz
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Modelo Vataje Peso (métrico) Anchura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modelo Vataje Peso (métrico) Anchura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11761424
Ver documentos
Velp Scientifica™
F105A0111
FC S4 - 4 posiciones 18 W 12,5 kg 645 mm
1655.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 14-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
12922500
Ver documentos
Velp Scientifica™
F105A0112
FC S6 - 6 posiciones 23 W 18 kg 935 mm
2015.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 05-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Independently selectable speeds - 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 200 and 300 rpm
  • Same product can be submitted to different conditions in parallel
  • Reliable and repeatable results from Velp stirring quality
  • Speed can be changed during the run
  • Illuminated back panel to simplify sample observation
  • Stirring rods adjustable in height without tools
  • Strong resistance to chemical and mechanical corrosion
  • Available in 4-position and 6-position jar tester models
Especificaciones
Especificaciones
10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 200 y 300 rpm
100/240 V
347 mm
50/60 Hz