Learn More
FCCP, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Descripción
A very potent uncoupler of oxidative phosphorylation in mitochondria.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | FCCP |
Cantidad | 10 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.17 |
Porcentaje de pureza | >99% |