Learn More
BINDER™ Cámara de secado y calentamiento Classic.Line serie FD con convección forzada
Tienda BINDER Productos
Descripción
- Intervalo de temperatura: De +5 °C por encima de la temperatura ambiente a +300 °C
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Convección forzada
- Válvula de aire de escape ajustable
- Controlador con funciones de temporizador.
- 2 gradillas cromadas
- Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM D5374, DIN 12880 |
| Descripción | FD023-230 V, estándar, Classic.Line serie FD: cámaras de secado y calentamiento con convección forzada, 20 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz |
| Capacidad (métrico) | 20 l |
| Temperatura (métrico) | De 5 °C a 300 °C |
| Tipo | Cámara de secado y calentamiento |
| Pantalla | LED |
| Modelo | FD023-230 V |
| N.º de estantes | 2 (estándar), 4 (máximo) |
| Puertos | 10/30/50/100 mm |
| Características de seguridad | Tecnología de controlador PID completamente digital fácil de usar y manejar |
| Mostrar más |