Learn More
Binder™ Horno de secado FD56
GREENER_CHOICE
Con un intervalo de temperatura desde la temperatura ambiente más 10 ° hasta 300 °C.
Marca:  Binder™ 9010-0295
2131.53 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15692106
  • 2730.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Hasta un 30 % menos de consumo de energía que las unidades convencionales.
  • Con convección forzada y funciones de temporizador mejoradas.
  • Alta precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™.
  • Velocidad de ventilador ajustable.
  • Controlador con pantalla LCD y funciones de tiempo mejoradas.
  • Control electromecánico de la válvula de aire de escape.
  • 2 gradillas cromadas.
  • Apilable
  • Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente de Clase 2 (DIN 12880) integrado con alarma visual.
  • Diseño de mango ergonómico
  • Interfaz Ethernet.
  • Puerto USB para el registro de datos
Especificaciones
Especificaciones
ASTM
Temperatura ambiente de +10 °C a 300 °C
FD 60
Tecnología de controlador PID completamente digital fácil de usar y manejar
99 h y 59 min
39 kg
50/60 Hz
60 l
Estufa de secado
10/30/50/100 mm
150 °C
2 °C
230 V
SDS
Documentos Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Binder™ Horno de secado FD56 > Capacidad: 53 l; uniformidad: 2 °C