Learn More
WTW™ Sensor de oxígeno disuelto FDO 925-3™
El FDO™ 925 es especialmente adecuado para laboratorios y procesos gracias a su tamaño compacto
Marca:  WTW™ 201301
1110.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11785174
  • 1140.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
El FDO™ 925 es especialmente adecuado para laboratorios y procesos gracias a su tamaño compacto. La membrana biselada, fácil de limpiar y sin flujo permite su uso en recipientes con volúmenes de muestra bajos. Los cables están reforzados con Kevlar™ y están disponibles en varias longitudes, garantizan mediciones seguras en lagos profundos o ríos torrenciales. En los sitios de tratamiento de aguas residuales, el FDO™ 925 brilla durante las mediciones de BSB en el frasco de Karlsruhe, así como durante la monitorización de sistemas de medición estacionarios. En relación con la función AutoRead (controla la estabilidad de la señal del sensor) de los dispositivos MultiLine™, su tiempo de respuesta se puede adaptar al del sensor en línea FDO™ 700 IQ, lo que garantiza valores medidos comparables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
± 0,5 % del valor
DO
0°C a 50°C
15,3 mm
Aplicaciones de laboratorio y de campo con membrana biselada de respuesta rápida
3 m
0,0 al 200 %
Cable de 3 m de longitud
140 mm
De 0,00 a 20 mg/l
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
WTW™ Sensor de oxígeno disuelto FDO 925-3™ > Longitud del cable: 3 m; longitud: 140 mm; intervalo de temperatura: De 0 a 50 ºC