Learn More
Febantel, Thermo Scientific™
Código de producto. 17312501
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
CAS 58306-30-2
Fórmula molecular C20H22N4O6S
Peso molecular (g/mol) 446.48
Número MDL 01738527
Clave InChI HMCCXLBXIJMERM-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC metil N-{[(metoxicarbonil)imino]({[2-(2-metoxiacetamido)-4-(fenilsulfanil)fenil]amino})metil}carbamato
SMILES COCC(=O)NC1=CC(SC2=CC=CC=C2)=CC=C1NC(NC(=O)OC)=NC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Febantel
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Certificado de análisis Available
Forma física Polvo y/o cristales
Índice Merck 3973
Color White to Light Yellow
Punto de fusión 129°C to 130°C
Solubilidad Insoluble en agua
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.48
Título del producto
Febantel, Thermo Scientific™ >