Learn More
Solución A Fehling, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fehling A solution |
| Color | Azul |
| Fórmula lineal | CuSO4 |
| Densidad | 1.04g/mL |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.61 |
| Envase | Frasco de plástico |
| Cantidad | 1 L |
| Forma física | Solución |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Fehling A solution
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P391-Recoger el vertido.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .