Learn More
Solución Fehling B, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2,5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fehling B solution |
| Color | Incolora |
| CAS | 6381-59-5, 1310-73-2, 7732-18-5 |
| Punto de ebullición | 100.0°C |
| Número MDL | MFCD00065391 |
| Densidad | 1.2400g/mL |
| Envase | Frasco de plástico |
| Gravedad específica | 1.24 |
| Cantidad | 1 L |
| Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Fehling B solution
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.