Learn More
Invitrogen™ Feline IL-1 beta ELISA Kit
Feline IL-1 beta quantitates feline IL-1 beta in serum, plasma, supernatant.
678.00€ - 4995.00€
Especificaciones
Número de acceso | catabolina; citoquina; il 1 b; IL 1ß; IL-1; IL1 B; IL-1 beta; precursor de IL-1; IL1B; Il-1 b; IL1B1; IL1beta; IL-1 beta; IL1-BETA; IL1F2; IL1ß; ILN; Interleucina; interleucina 1 beta; interleucina 1, beta; interleucina 1, beta 1; interleucina 1-beta; Interleucina1 beta; interleucina-1 beta; precursor de interleucina-1 beta; precursor de interleucina-1 beta (AA -113 a 153); proteína de interleucina-1 beta; similar a interleucina-1 beta; interleucina-1 b; interleucina-beta; LOC100052414; factor potenciador de la proliferación de linfocitos; preinterleucina 1 beta; prointerleucina-1 beta; prointerleucina-1-beta |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 16 a 4000 pg/ml |
Sensibilidad del ensayo | 16 pg/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17124839
|
Invitrogen™
EF3RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17834060
|
Invitrogen™
EF3RBX10 |
10 × 96 pruebas |
4995.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 20-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17104373
|
Invitrogen™
EF3RB |
96 pruebas |
678.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 20-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Feline IL-1 beta quantitates feline IL-1 beta in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant feline IL-1 beta.
La interleucina-1 beta (IL-1 beta) es una citoquina proinflamatoria expresada por monocitos, macrófagos y células dendríticas. La IL-1 beta se sintetiza en respuesta a estímulos inflamatorios como una pro-forma inactiva 31 kDa que se acumula en el citosol. La escisión de pro-IL-1 beta en la proteína 17 kDa activa requiere la activación de los inflamasomas, que son complejos multiproteicos que responden a patógenos, condiciones de estrés y otras señales de peligro. La activación del inflamasoma activa el procesamiento del precursor de la caspasa-1 en su forma activa, lo que a su vez escinde la pro-IL-1 beta. La IL-1 beta carece de un péptido de secuencia de señal para la ruta clásica de ER/Golgi y se secreta junto con la caspasa-1 a través de un mecanismo alternativo e incompletamente entendido. Aunque la IL-1 beta es secretada con mayor frecuencia en su forma activa, la secreción de la proteína no escindida puede ser detectable bajo algunas condiciones biológicas. La IL-1 beta señala a través de dos receptores, IL-1RI e IL-1RII, que ambos se comparten con la IL-1 alfa. La actividad de la IL-1 beta puede ser moderada por el antagonista del receptor de la IL-1 (IL-1RA), una proteína producida por muchos tipos de células que bloquea la unión del receptor a través de la inhibición competitiva. La IL-1 beta desempeña un papel importante en la defensa innata del huésped al desencadenar la producción de otras citoquinas proinflamatorias en las células diana e iniciar respuestas de fase aguda ante infecciones y lesiones. Los niveles elevados de la IL-1 beta se han asociado con muchas condiciones inflamatorias crónicas para las que los anticuerpos que neutralizan la IL-1 beta tienen un potencial valor terapéutico.
Especificaciones
catabolina; citoquina; il 1 b; IL 1ß; IL-1; IL1 B; IL-1 beta; precursor de IL-1; IL1B; Il-1 b; IL1B1; IL1beta; IL-1 beta; IL1-BETA; IL1F2; IL1ß; ILN; Interleucina; interleucina 1 beta; interleucina 1, beta; interleucina 1, beta 1; interleucina 1-beta; Interleucina1 beta; interleucina-1 beta; precursor de interleucina-1 beta; precursor de interleucina-1 beta (AA -113 a 153); proteína de interleucina-1 beta; similar a interleucina-1 beta; interleucina-1 b; interleucina-beta; LOC100052414; factor potenciador de la proliferación de linfocitos; preinterleucina 1 beta; prointerleucina-1 beta; prointerleucina-1-beta | |
16 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
IL1B | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl | |
IL-1 beta | |
4 h 45 min |
De 16 a 4000 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P41687 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |