Learn More
Fisherbrand™ Female Luer with 1/8 in. ID Barb - Natural Kynar - QC
Superior single barb technology that provides a leak-proof seal. Ideal with flexible tubing. Precision engineered for smooth positive sealing. This standard luer is ISO 80369-7 compliant. 
Marca:  Fisherbrand™ 01-000-138
Código de producto. 17862598
  • 115.00€ / paquete de 100
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Single & Multi Use Applications
  • PVC-Free
  • ISO 80369-7 Compliant
  • Superior Single Barb Design
  • USP Class VI Compliant
  • USP 661, USP81, USP 88
  • RoHS Compliant
  • Gamma Stable
  • Animal Derivative Free
  • Lot Traceable
Servicio Técnico
Se ofrece sustitución si no queda satisfecho. Política de devolución de 12 meses.
Especificaciones
Especificaciones
Compliance Certificates Available
Clase 7, fabricación en sala limpia
Tubing connections; Medical device input/output ports; Drug and fluid transfer lines
Out of direct sunlight, >20°F <100°F
Luer
PVDF Kynar
100/Paq.
Natural