Learn More
Value Plastics Female Luer to 200 Series Barb
Código de producto. 30054126 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1/16 in
1/18 in
1/8 in
3/16 in
3/32 in
5/32 pulg
Material:
Nailon
Policarbonato
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Material unitSize
30054126 5/32 pulg Nailon paquete de 25
30053083 1/8 in Nailon paquete de 25
30053501 1/16 in Nailon paquete de 25
30054140 1/16 in Policarbonato paquete de 25
30054270 1/16 in Polipropileno paquete de 25
30053387 5/32 pulg Polipropileno paquete de 25
30053941 3/32 in Policarbonato paquete de 25
30052979 1/8 in Policarbonato paquete de 25
30053616 3/16 in Polipropileno paquete de 25
30054218 3/32 in Polipropileno paquete de 25
30054301 3/16 in Nailon paquete de 25
30054266 5/32 pulg Policarbonato paquete de 25
30053368 3/32 in Nailon paquete de 25
30053483 1/18 in Polipropileno paquete de 25
30054005 3/16 in Policarbonato paquete de 25
15 options
Código de producto. 30054126
Marca: Value Plastics 5012064
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Luer tapers that are constructed to meet ISO 594-1 and 594-2 standards
Rotating locks minimize twisting and kinking of tubing during positioning. Tapered cone seals are reliable and uncomplicated. Facilitate single-use configurations that minimize downtime
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS
Diámetro interior (imperial) 5/32 pulg
Material Nailon
Cantidad de embalaje 25/Pk.
Conexión Female Luer x Hose Barb
Always test the application to verify the performance of the interconnection.