Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido fenofíbrico
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ácido fenofibrico |
| Cantidad | 1 g |
| Solubilidad | Solubilidad de la solución acuosa: .. Otras solubilidades: prácticamente insoluble en cloroformo; soluble en acetona y metanol |
| Punto de fusión | de 187,0 °C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318,75 |
| Clave InChI | MQOBSOSZFYZQOK-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(C)(OC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid |
| Peso molecular (g/mol) | 318.75 |