Learn More
Fenoldopam hydrochloride, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Descripción
Selective D1-like dopamine receptor partial agonist (EC50 = 57 nM). Vasodilator in vivo and does not readily cross the blood-brain barrier. Also α2-adrenoceptor antagonist in vitro (Ki = 15 - 25 nM).
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Fenoldopam hydrochloride |
Cantidad | 50 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.22 |
Porcentaje de pureza | >98% |