Learn More
Nitrato de fenticonazol, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Fenticonazole nitrate |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 250 mg |
Color | Blanco |
Certificado de análisis | Available |
Índice Merck | 13-4033 |
Punto de fusión | 133°C to 137°C |
Forma física | Polvo cristalino |