Learn More
BRAND™ Tubo de llenado de FEP
Fabricado con FEP. El tubo de llenado de FEP BRAND™ dispensa volúmenes exactos directamente desde bidones y recargas a granel. Para su uso con Dispensette™III/Organic.
Marca:  BRAND™ 704267
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10151581
  • 195.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-11-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Fabricadas con FEP.
  • Dispensa volúmenes exactos directamente desde bidones y recargas a granel.
  • Para su uso con Dispensette™III/Organic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
FEP
7,6 mm
10 m
Dispensette™III/Organic