Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de FEP
Código de producto. 11918169
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,60 mm
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
6,4 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,13 in, 3,20 mm
0,16 in, 4 mm
0,19 in, 4,8 mm
0.22 in., 5,6 mm
0.31 in., 8,0 mm
Tamaño de la unidad:
15 M
15 metros
cada uno
Código de producto. 11918169
Marca: Saint Gobain Life Sciences T330413
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñados para reducir el riesgo de atrapamiento de partículas y de acumulación microscópica durante la transferencia de líquidos. Los tubos Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ 3350 cuentan con una superficie interna ultra suave y un área de la superficie reducida para mejorar las características de flujo.
  • El orificio ultrasuave reduce el potencial de atrapamiento de partículas
  • Al tener un mínimo de extraíbles, la integridad de los líquidos se mantiene
  • Excelentes características de caudal
  • Inventario completo de tamaños estándar disponible, incluidas las dimensiones en sistema métrico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA 21 CFR apartado 177.2600; NSF51; ISO10993, NSF 51, ISO 10993
Diámetro interior (imperial) 0,13 in
Diámetro interior (métrico) 3,2 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0,19 in, 4,8 mm
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 1/32 in.
Grosor (métrico) 0,8 mm
Para utilizar con (aplicación) Industrias farmacéutica, cosmética y médica.
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80 °C
Cantidad de embalaje 1/pack
Color Translúcido
Dureza 50 (Shore A)
Flexibility Los tubos
Presión máxima 0,63 bar a 23 °C/0,56 bar a 160 °C
Nivel de vacío 508 mm Hg a 23 °C
Max. Operating Temperature (Metric) De – 80 a 200 °C
Tipo de producto Tubing