Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de FEP
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,60 mm
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
6,4 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,13 in, 3,20 mm
0,16 in, 4 mm
0,19 in, 4,8 mm
0.22 in., 5,6 mm
0.31 in., 8,0 mm
Tamaño de la unidad:
15 M
15 metros
cada uno
Descripción
- El orificio ultrasuave reduce el potencial de atrapamiento de partículas
- Al tener un mínimo de extraíbles, la integridad de los líquidos se mantiene
- Excelentes características de caudal
- Inventario completo de tamaños estándar disponible, incluidas las dimensiones en sistema métrico
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA 21 CFR Part 177.2600, NSF51, ISO10993 |
| Diámetro interior (imperial) | 0,25 in |
| Diámetro interior (métrico) | 6,4 mm |
| Material | Silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 0.31 in., 8,0 mm |
| Longitud global (métrico) | 15 m |
| Grosor (imperial) | 1/32 in. |
| Grosor (métrico) | 0,8 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Industrias farmacéutica, cosmética y médica. |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -80 °C |
| Mostrar más |