Learn More
Thermo Scientific™ Colorante de carga de gel de ARN (2X)
Prepare marcadores de peso molecular de ARN y muestras de ARN RiboRuler para electroforesis en geles de agarosa o poliacrilamida con colorante de carga de ARN Thermo Scientific™ 2X.
Marca: Thermo Scientific™ R0641
28.98 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
El colorante de carga de ARN 2X está recomendado para la preparación de marcadores de peso molecular de ARN y muestras de ARN RiboRuler para electroforesis en geles de agarosa o poliacrilamida. Contiene los colorantes de seguimiento azul de bromofenol y xileno cianol FF, así como el colorante intercalante bromuro de etidio. En la mayoría de sistemas de gel de agarosa desnaturalizante, el azul de bromofenol migra ligeramente más rápido que el ARNr 5S humano, mientras que el xileno cianol FF migra ligeramente más lento que el ARNr 18S.
El colorante de carga de ARN 2X contiene formamida como agente desnaturalizante que permite la separación de fragmentos de ARN según el tamaño, incluso durante la electroforesis no desnaturalizante. La formamida también estabiliza el ARN.
Características destacadas
- Seguimiento de dos colores de la migración del ADN y ARN durante la electroforesis
- Sin enmascaramiento de ADN y ARN durante la exposición del gel a la luz UV
- Desnaturalización del ADN y ARN debido a la presencia de formamida
Especificaciones
2X | |
Geles de acrilamida, geles de agarosa | |
Colorante de carga de ARN en gel |
ARN | |
Azul de bromofenol, xileno cianol FF (XCFF) | |
1 ml |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2818810 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | R0641 |
2886049 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | R0641 |
2932445 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | R0641 |
2960141 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | R0641 |
2960155 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | R0641 |