Learn More
Thermo Scientific™ Solución de acetato de sodio (3 M), pH 5,2
Precipite ADN y ARN con esta solución de acetato sódico filtrada por membrana de 0,22 µm, estéril y sin nucleasas.
Marca: Thermo Scientific™ R1181
24.23 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.51950kg
Descripción
La solución de acetato sódico 3M a pH 5,2 es una solución de acetato sódico filtrada por membrana de 0,22 µm, estéril y sin nucleasas. Esta solución se utiliza de manera rutinaria en la precipitación de ADN y ARN.
Empleado habitualmente en la precipitación de ADN y ARN.Recomendada para:
Precipitación de ADN; precipitación de ARN.
Especificaciones
Acetato de sodio | |
Solución de acetato sódico | |
5 x 1 ml | |
Mediciones |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.