Learn More
Thermo Scientific™ 5-Fluoroorotic Acid
Código de producto. p-4530619 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 10609920
Marca: Thermo Scientific™ R0811
Detecte la expresión del gen URA3, que codifica la dicarboxilasa de orotidina-5'-monofosfato (OMP) con el ácido 5-fluoroorótico Thermo Scientific™, utilizado en la genética molecular de levaduras.
El ácido 5-fluoroorótico es una levadura con un gen URA3 activo (Ura+) que convierte el 5-FOA en fluorodeoxiuridina y que es tóxica para las células (consultar el esquema que figura a continuación). Las cepas de levadura que presentan una mutación en el gen URA3 crecen en presencia del 5-FOA si se complementa el medio con uracilo. 5-FOA se usa frecuentemente en experimentos con Saccharomyces cerevisiae (URA3), Schizosaccharomyces pombe (URA4 y URA5), Candida albicans (URA3), y E. coli (pyrF).
Las levaduras con un gen URA3 activo (Ura+) convierten el 5-FOA en fluorodeoxiuridina, la cual es tóxica para las células (consultar el esquema que figura a continuación). Las cepas de levadura que presentan una mutación en el gen URA3 crecen en presencia del 5-FOA si se complementa el medio con uracilo. 5-FOA se usa frecuentemente en experimentos con Saccharomyces cerevisiae (URA3), Schizosaccharomyces pombe (URA4 y URA5), Candida albicans (URA3), y E. coli (pyrF).
Recomendada para:
Detección de la expresión del gen URA3 en levadura; construcción de bibliotecas de técnica del doble híbrido en levadura (1); otras áreas de genética de levaduras, incluida la sustitución de genes, el análisis de elementos genéticos transponibles y la identificación de las mutaciones genéticas.
Nota:
Baja solubilidad en agua. La solubilidad en dimetilsulfóxido es superior a 150 mg/ml. Se recomienda la preparación de una solución de 100 mg/ml en dimetilsulfóxido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ácido 5-fluoroorótico
Tipo de producto Ácido 5-fluoroorótico
Cantidad 1 g
Formulario Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Fluoroorotic acid monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 5-Fluoroorotic acidmonohydrate