Learn More
Thermo Scientific™ Colorante de carga de gel de ADN (6X)
GREENER_CHOICE
Prepare marcadores y muestras de ADN para cargar en geles de agarosa o poliacrilamida con el colorante de carga de ADN Thermo Scientific™ 6X.
Marca:  Thermo Scientific™ R0611
45.31 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11541575
  • 49.05€ / paquete de 5
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El colorante de carga de ADN 6X se utiliza para la preparación de muestras y marcadores de ADN para cargar en geles de agarosa o poliacrilamida. Contiene dos colorantes diferentes (azul de bromofenol y xileno cianol FF) para el seguimiento visual de la migración del ADN durante la electroforesis. La presencia de glicerol garantiza que el ADN del estándar y de la muestra forme una capa en el fondo del pocillo. El EDTA incluido en la solución enlaza los iones metálicos divalentes e inhibe las nucleasas dependientes de metales.
El colorante de carga de ADN 6X se utiliza para electroforesis convencional del ADN.
Características destacadas
  • Seguimiento de dos colores de la migración del ADN durante la electroforesis de ADN
  • Sin enmascaramiento de ADN durante la exposición del gel a la luz UV
  • EDTA se une con iones metálicos divalentes e inhibe las nucleasas dependientes de los metales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
6 X
Colorante de carga de gel para ADN
Geles de acrilamida, geles de agarosa
5 x 1.0 mL
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Colorante de carga de gel de ADN (6X) > 5 x 1 ml