Learn More
Thermo Scientific™ Colorante de carga de ADN TriTrack (6X)
Prepare marcadores y muestras de ADN para su carga en geles de agarosa o poliacrilamida con el colorante de carga de ADN Thermo Scientific™ TriTrack 6X.
Marca: Thermo Scientific™ R1161
32.97 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
El colorante de carga de ADN TriTrack 6X se utiliza para la preparación de muestras y marcadores de ADN para su carga en geles de agarosa o poliacrilamida. Contiene tres colorantes diferentes (azul de bromofenol, xileno cianol FF o naranja G) para el seguimiento visual de la migración del ADN durante la electroforesis. La presencia de glicerol garantiza que el ADN del estándar y de la muestra forme una capa en el fondo del pocillo. El ácido etildiaminotetraacético (EDTA) incluido en las soluciones une los iones metálicos divalentes e inhibe las nucleasas dependientes de metales.
El colorante de carga de ADN TriTrack 6X se utiliza para la electroforesis del ADN convencional.
Características destacadas
- Seguimiento de tres colores de la migración del ADN durante la electroforesis de ADN
- Sin enmascaramiento de ADN durante la exposición del gel a la luz UV
- EDTA se une con iones metálicos divalentes e inhibe las nucleasas dependientes de los metales
Especificaciones
6X | |
Azul de bromofenol, naranja G, xileno cianol FF (XCFF) | |
5 x 1 ml |
Geles de acrilamida, geles de agarosa | |
Colorante de carga de ADN |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2814479 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | R1161 |
2849533 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | R1161 |
2886715 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | R1161 |
2886721 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | R1161 |
2924911 | Certificado de análisis | 27/01/2025 | R1161 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Más descubrimientos, menos costes
Oferta ampliada hasta el 28 de marzoPromo Code: 24111Expires: 2025-03-28
New Offer Ahorre ahora