Learn More
Thermo Scientific™ Solución de ATP (100 mM)
Código de producto. 10304340 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
0,25 mL
Tamaño de la unidad:
0.25 ml
Código de producto. 10304340
Marca: Thermo Scientific™ R0441
Optimice muchas aplicaciones de biología molecular con este ATP, un nucleótido altamente estable con una pureza del 99 %.
El ATP (adenosina 5'-trifosfato) es un nucleótido extremadamente estable y se suministra como 100mm de solución acuosa ajustada a un pH 7,3-7,5 con NaOH. Este nucleótido se utiliza en diferentes aplicaciones de biología molecular y tiene una pureza superior al 99 %.
Características destacadas
  • Pureza superior al 99 % confirmada mediante HPLC
  • Probado funcionalmente en transcripción in vitro
  • Alta estabilidad: estable durante dos años a - 20°°C y tras varios ciclos de congelación-descongelación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 100 mm
Para utilizar con (aplicación) in vitro Transcription, RNA Amplification
Contenido y almacenamiento ATP Solution, 100 mM (0.25 mL)
Store at –20°C.
Condiciones de envío Dry Ice
Conjugado no conjugado
Cantidad 0,25 mL
Tipo de producto Solución de ATP
Formulario Líquido