Learn More
Thermo Scientific™ Seroalbúmina bovina (BSA)
Código de producto. 10829410 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. 10829410
Marca: Thermo Scientific™ B14
Estabilice las enzimas, aumente el rendimiento de PCR y evite la adhesión de enzimas con la albúmina de suero bovino Thermo Scientific™.
La seroalbúmina bovina (BSA) es ideal para la estabilización de enzimas durante el almacenamiento y las reacciones enzimáticas en las que es fundamental la ausencia de nucleasas. La BSA aumenta el rendimiento de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de plantillas de baja pureza. También impide que las enzimas se adhieran a los tubos de reacción y las superficies con punta.
Características destacadas
  • No modificado (no acetilado)
  • Fracción V
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 20mg/ml
Grado Biología molecular
Cantidad 5 mg
Tipo de producto Seroalbúmina bovina
Categoría de investigación Clonación tradicional