Learn More
Thermo Scientific™ BsuRI (HaeIII) (10 U/μl)
Código de producto. 10368549 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
3000 unidades
Tamaño de la unidad:
3000 unidades
Código de producto. 10368549
Marca: Thermo Scientific™ ER0151
Corte en sitios GG^CC con la enzima de restricción BsuRI (HaeIII), que funciona mejor a 37 °C en tampón R (isosquizómeros: BshFI, BsnI, BspANI, HaeIII, PhoI).
ADN lambda digerido con BsuRI (HaeIII), agarosa al 1,4 %, 149 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
  • Calidad superior – control de calidad riguroso y proceso de fabricación líder en el sector
  • Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
  • Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
  • BSA premezclada en tampones de reacción
  • Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Enzima BsuRI (HaeIII)
Tampón compatible Tampón R 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 3000 unidades
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional