Learn More
Thermo Scientific™ Buffer Set for Restriction Enzymes
Asegure las condiciones óptimas de reacción para cada enzima de restricción con este sistema de cinco tampones.
Marca: Thermo Scientific™ B30
Descripción
Nuestro sistema de cinco tampones asegura las condiciones óptimas de reacción para cada enzima de restricción. Este sistema consta de tampones 10X B (azul), G (verde), O (naranja), R (rojo) y Tango (amarillo). Todas las enzimas de restricción se suministran en tubos codificados por colores para indicar el tampón de reacción recomendado. El tampón recomendado y/o el tampón universal Tango se suministran con cada enzima.
Para garantizar la uniformidad de las propiedades de las enzimas, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN. Aún tras múltiples ciclos de congelación-descongelación de los tampones, no se precipitará la BSA. El conjunto de tampones para endonucleasas de restricción contiene 1 ml de cada tampón B, G, O, R y Tango. Se suministra en soluciones madre concentradas 10X.
Las enzimas de restricción Thermo Scientific muestran el 100 % de su actividad certificada en el tampón recomendado. Sin embargo, algunas enzimas requieren aditivos para lograr una actividad del 100 %. Por ejemplo, AjuI, AlfI, BdaI, BplI, BseMII, FaqI, Eco57I, Eco57MI, Hin4I, y TsoI requieren S-adenosilmetionina, que se suministra con la enzima, mientras que AarI y BveI requieren un oligonucleótido (también suministrado con la enzima). Esp3I requiere DTT.
Las siguientes enzimas requieren tampones únicos para una digestión óptima:
- AarI
- AjiI
- BamHI
- BfuI
- Bpu10I
- BseXI
- Bsp143I
- Cfr9I
- Cfr10I
- Eam1105I
- Ecl136II
- Eco52I
- EcoRI
- KpnI
- Lsp1109I
- PacI
- PasI
- Ppu21I
- SacI
- ScaI
- SdaI
- SduI
- SgeI
- TaqI
El tampón tango ha sido diseñado para digestiones dobles de ADN con enzimas de restricción convencionales.
Especificaciones
5 x 1.0 mL | |
Enzima de restricción | |
Clonación tradicional |