Learn More
Thermo Scientific™ DraI (10 U/μl)
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1500 U
Tamaño de la unidad:
1500 UNIT
Descripción
Thermo Scientific™ DraI está disponible como enzima FastDigest™, que se usa para la digestión rápida del ADN.
5'...T T T▵A A A...3'
3'...A A A▵T T T...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
- 1 tampón Tango™:
- 33 mM de Tris-acetato (pH 7,9 a 37 °C), 10 mM de Mg-acetato, 66 mM de K-acetato y 0,1 mg/ml de BSA
- Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
- DraI se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,5 a 25 °C), 50 mm de KCl, 1 mm de DTT, 0,1 mm de EDTA, 0,15 % de Triton X-100, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y refragmentación:
- Tras una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de DraI, más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse
Efectos de metilación:
- Dam: nunca se solapa, sin efecto.
- Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
- CpG: nunca se solapa, sin efecto.
- EcoKI: puede solaparse, bloqueada.
- EcoBI: nunca se solapa, sin efecto.
Digestión del ADN integrado en agarosa:
- Se requieren como mínimo 5 unidades de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 10 U/μl |
| Sensibilidad a la metilación | No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG |
| Enzima | Dra I |
| Tampón compatible | Tampón Tango 10X |
| Sensible a la inactivación del calor | Sí |
| Temperatura óptima de reacción | 37 °C |
| RE de tipo IIS | No |
| Cantidad | 1500 U |
| Tipo de producto | Enzima de restricción |
| Categoría de investigación | Clonación tradicional |