Learn More
Thermo Scientific™ ADN polimerasa DreamTaq (5 U/μl)
Obtenga una mayor sensibilidad, productos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) más duraderos y mejores niveles de rendimiento en todas las aplicaciones de PCR estándar con esta ADN polimerasa Taq mejorada.
Marca: Thermo Scientific™ EP0703
Detalles adicionales : Peso : 1.94590kg
Descripción
La DNA polimerasa DreamTaq es una polimerasa Taq mejorada, optimizada para aplicaciones de PCR de alto rendimiento. Garantiza una mayor sensibilidad, productos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) más duraderos y mejores niveles de rendimiento en comparación con la ADN polimerasa Taq. DreamTaq DNA Polymerase utiliza la misma configuración de reacción y condiciones de ciclado que Taq DNA polymerase convencional. No es necesaria una amplia optimización de las condiciones de reacción. Se suministra con un tampón DreamTaq optimizado, que incluye 20 mM de MgCl2.
La mezcla maestra (2X) para PCR DreamTaq es una solución lista para su uso con ADN polimerasa DreamTaq, tampón DreamTaq optimizado, MgCl2 y dNTPs. Con esta fórmula premezclada se ahorra tiempo y se reduce la contaminación, gracias a la reducción de pasos de pipeteo necesarios para la preparación de la PCR. La mezcla maestra mantiene todas las características de la ADN polimerasa DreamTaq. Permite una amplificación robusta de hasta 6 kb de ADN genómico y hasta 20 kb de ADN vírico.
DreamTaq DNA Polymerase garantiza una mayor sensibilidad, productos de PCR más largos y mejores niveles de rendimiento en comparación con Taq DNA polymerase convencional. DreamTaq DNA Polymerase utiliza la misma configuración de reacción y condiciones de ciclado que Taq DNA polymerase convencional. No es necesaria una amplia optimización de las condiciones de reacción. Se suministra con un tampón DreamTaq optimizado, que incluye 20 mM de MgCl2. ADN polimerasa DreamTaq genera productos de PCR con salientes 3'-dA. No incorpora dUTP.- Sólida amplificación con optimización mínima
- Alta producción de productos de PCR
- Mayor sensibilidad en comparación con ADN polimerasa Taq convencional
- Amplificación de objetivos largos, hasta 6 kb de ADN genómico y hasta 20 kb de ADN viral
- Genera salientes 3'-da
- Incorpora nucleótidos modificados
Definición de unidad de actividad
- Una unidad de la enzima cataliza la incorporación de 10 nmol de desoxirribonucleótido a una fracción polinucleotídica (adsorbida en DE-81) en 30 minutos a 70 °C
- La actividad enzimática se analiza en la siguiente mezcla: 67 mM de Tris-HCl (pH 8,8 a 25 °C), 6,7 mM de MgCl2, 1 mM de 2-mercaptoetanol, 50 mM de NaCl, 0,1 mg/ml de BSA, 0,75 mM de ADN de timo de ternero activado, 0,2 mM de cada dNTP, 0,4 MBq/ml de [3H]-dTTP
Tampón de almacenamiento
- La enzima se suministra en: 20 mM de Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM de DTT, 0,1 mM de EDTA, 100 mM de KCl, agente estabilizador y glicerol al 50 % (v/v)
Control de calidad
- Ausencia de otras endo o exodeoxirribonucleasas y ribonucleasas confirmada mediante pruebas de calidad apropiadas; probado funcionalmente en PCR
Inhibición e inactivación
- Inhibidores: detergentes iónicos (deoxicolato, sarcosil y SDS) en concentraciones superiores a 0,06, 0,02 y 0,01 %, respectivamente (1)
- Inactivación por extracciones de fenol y cloroformo
Recomendada para:
Amplificación de PCR rutinaria de fragmentos de ADN de hasta 6 kb; RT-PCR; Identificación de genotipos; Generación de productos de PCR para clonación de TA
Especificaciones
Contiene: • 5 × 100 μl de ADN polimerasa DreamTaq (5 U/μl) • 10 × 1,25 ml de tampón DreamTaq 10X (incluye 20 mM de MgCl2) Almacenar a -20 °C. |
|
ADN polimerasa DreamTaq | |
5 x 500 U (5 U/μl) | |
Standard PCR, Genotyping | |
1 X | |
3'-A |
Bajo | |
Estándar | |
Dry Ice | |
5 U/μL | |
No | |
Independiente |
En determinados países, el empleo de este producto está cubierto por patentes. La adquisición del producto en tales países incluye una licencia limitada e intransferible para el empleo por parte del comprador de la cantidad de producto estipulada con fines de investigación privada.
Este producto cuenta con licencia de una o más patentes estadounidenses n.º 5.500.363 y 5.352.778 o de sus patentes correspondientes en el extranjero. Este producto cuenta con licencia bajo una patente estadounidense n.º 5.436.149 o las correspondientes patentes extranjeras propiedad de Takara Bio, Inc.
Pendiente de patente.