Learn More
Thermo Scientific™ ADN polimerasa DreamTaq (5 U/μl)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
La DNA polimerasa DreamTaq es una polimerasa Taq mejorada, optimizada para aplicaciones de PCR de alto rendimiento. Garantiza una mayor sensibilidad, productos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) más duraderos y mejores niveles de rendimiento en comparación con la ADN polimerasa Taq. DreamTaq DNA Polymerase utiliza la misma configuración de reacción y condiciones de ciclado que Taq DNA polymerase convencional. No es necesaria una amplia optimización de las condiciones de reacción. Se suministra con un tampón DreamTaq optimizado, que incluye 20 mM de MgCl2.
La mezcla maestra (2X) para PCR DreamTaq es una solución lista para su uso con ADN polimerasa DreamTaq, tampón DreamTaq optimizado, MgCl2 y dNTPs. Con esta fórmula premezclada se ahorra tiempo y se reduce la contaminación, gracias a la reducción de pasos de pipeteo necesarios para la preparación de la PCR. La mezcla maestra mantiene todas las características de la ADN polimerasa DreamTaq. Permite una amplificación robusta de hasta 6 kb de ADN genómico y hasta 20 kb de ADN vírico.
Características destacadas
- Carga directa de productos de PCR en gel
- Alta producción y alta sensibilidad de la PCR
- Amplificación de dianas grandes de hasta 6 kb de ADN genómico y hasta 20 kb de ADN vírico
- Sólida amplificación con optimización mínima
- Incorpora nucleótidos modificados, pero no incluye 2'-desoxiuridina 5'-trifosfato (dUTP)
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 5 U/μL |
| Contenido y almacenamiento | Contiene: • 5 × 100 μl de ADN polimerasa DreamTaq (5 U/μl) • 10 × 1,25 ml de tampón DreamTaq Green 10X (incluye 20 mM de MgCl2) Almacenar a -20 °C. |
| GC-Rich PCR Performance | Bajo |
| Polimerasa | ADN polimerasa DreamTaq |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Cantidad | 5 x 500 unidades |
| Condiciones de envío | Dry Ice |
| Para utilizar con (aplicación) | Standard PCR |
| Fidelidad (frente a Taq) | 1 X |
| Inicio en caliente | No |
| Mostrar más |