Learn More
Thermo Scientific™ ADN polimerasa DreamTaq Green (5 U/μl)
Ahorre tiempo en las aplicaciones de PCR estándar con esta ADN polimerasa Taq mejorada que se suministra con tampón coloreado y que permite la carga directa en el gel.
50.75€ - 1294.00€
Especificaciones
GC-Rich PCR Performance | Bajo |
---|---|
Polimerasa | ADN polimerasa DreamTaq |
Velocidad de reacción | Estándar |
Concentración | 5 U/μL |
Fidelidad (frente a Taq) | 1 X |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10689320
|
Thermo Scientific™
EP0711 |
200 U (5 U/μl) |
50.75€
200 unidades |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10776411
|
Thermo Scientific™
EP0712 |
500U (5U/μL) |
98.25€
500 unidades |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11803823
|
Thermo Scientific™
EP0713 |
5 x 500 U (5 U/μl) |
405.00€
paquete de 5 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10262450
|
Thermo Scientific™
EP0714 |
20 x 500 unidades |
1294.00€
paquete de 20 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15747496
|
Thermo Scientific™
EP0712 |
500U (5U/μL) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15757496
|
Thermo Scientific™
EP0713 |
5 x 500 U (5 U/μl) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
La DNA polimerasa DreamTaq Green es una combinación de la DNA polimerasa DreamTaq y tampón 10X DreamTaq Green. La DNA polimerasa DreamTaq es una polimerasa Taq mejorada, optimizada para aplicaciones de PCR de alto rendimiento. Garantiza una mayor sensibilidad, productos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) más duraderos y mejores niveles de rendimiento en comparación con la ADN polimerasa Taq. No es necesaria una amplia optimización de las condiciones de reacción.
El tampón 10X DreamTaq Green incluye un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de productos de PCR en un gel. El tampón coloreado no interfiere en el rendimiento de la PCR y es compatible con aplicaciones posteriores, como, por ejemplo, la secuenciación, el ligamiento o la digestión del ADN con enzimas de restricción. Para aplicaciones que requieren el análisis de productos de PCR mediante absorbancia o excitación de fluorescencia, se recomienda utilizar el tampón 10X DreamTaq (n.º cat. B65) incoloro o purificar el producto de PCR antes del análisis. El tampón 10X DreamTaq Green está optimizado para ofrecer un sólido rendimiento en PCR e incluye MgCl2 a una concentración de 20 mM.
La mezcla maestra (2X) para PCR DreamTaq Green es una solución lista para su uso con ADN polimerasa DreamTaq, tampón DreamTaq Green optimizado, MgCl2 y dNTPs. La mezcla maestra mantiene todas las características de la ADN polimerasa DreamTaq. Permite una amplificación sólida de hasta 6 kb de ADN genómico y hasta 20 kb de ADN vírico.
Características destacadas
- Carga directa de productos de PCR en gel
- Alta producción y alta sensibilidad de la PCR
- Amplificación de dianas grandes de hasta 6 kb de ADN genómico y hasta 20 kb de ADN vírico
- Sólida amplificación con optimización mínima
- Incorpora nucleótidos modificados, pero no incluye 2'-desoxiuridina 5'-trifosfato (dUTP)
Especificaciones
Bajo | |
Estándar | |
1 X | |
3'-A |
ADN polimerasa DreamTaq | |
5 U/μL | |
No |
Este producto cuenta con licencia de una o más patentes estadounidenses n.º 5.500.363 y 5.352.778 o de sus patentes correspondientes en el extranjero. Este producto cuenta con licencia bajo una patente estadounidense n.º 5.436.149 o las correspondientes patentes extranjeras propiedad de Takara Bio, Inc.
Pendiente de patente.