Learn More
Thermo Scientific™ DTT (ditiotreitol)
Estabiliza enzimas y otras proteínas que poseen grupos sulfhidrilos libres con DTT y se ha demostrado que restablece la actividad perdida por oxidación de estos grupos in vitro.
67.75€ - 208.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10699530
|
Thermo Scientific™
R0861 |
5 g |
67.75€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10578170
|
Thermo Scientific™
R0862 |
25 g |
208.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
DTT (DL-Ditiotreitol; reactivo de Cleland) se utiliza para estabilizar enzimas y otras proteínas con grupos de sulfhidrilos libres. Se ha demostrado que restaura la actividad perdida por la oxidación de estos grupos in vitro. DTT reduce de forma significativa los puentes disulfuro y mantiene los monotioles en un estado reducido.
En concentraciones finales de 0,1 M, DTT se utiliza ampliamente para la alteración de los enlaces disulfuro de las proteínas en la electroforesis en gel de poliacrilamida con SDS.
Características destacadas
- Sin endo ni exodeoxiribonucleasas, ribonucleasas ni fosfatasas.
Especificaciones
0,1 M | |
DTT (ditiotreitol) |
Seguridad y manipulación
- DTT
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 2, 3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-