Descripción
La solución dTTP (2'-desoxitimidina y 5'-trifostato) es un nucleótido extremadamente estable que se suministra como solución acuosa de 100 mm ajustada a un pH de entre 7,3 y 7,5 con NaOH. El nucleótido tiene una pureza superior al 99 % y no contiene actividades de nucleasas; tampoco contiene ADN humano ni de E. coli. Está diseñado para diferentes aplicaciones de biología molecular.
Características destacadas
- Pureza superior al 99 % confirmada mediante HPLC
- Sin ADN humano ni de E. coli
- Alta estabilidad
- Aplicación probada en:
- PCR de largo alcance (40 kb)
- Síntesis de ADNc y RT-PCR
- PCR en tiempo real
- PCR estándar
- PCR de alta fidelidad
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 100 mM |
| Contenido y almacenamiento | dTTP Solution, 100 mM (0.25 mL) Store at –20°C. |
| Formulario | Líquido |
| Etiqueta o tinte | Sin marcar |
| Grado de pureza o calidad | > 99% |
| Cantidad | 0.25 mL |
| Condiciones de envío | Dry Ice |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR estándar, High-fidelity PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR) |