Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest BmsI (IIs class)
Realice una digestión de ADN sencillo, doble o múltiple en un plazo de 5 a 15 minutos con esta línea avanzada de enzimas de restricción, 100 % activa en un tampón universal.
Marca:  Thermo Scientific™ FD2124
113.76 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10131370
  • 158.00€ / 20 reacciones
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
ADN lambda digerido con SfaNI (BmsI), agarosa al 1 %, 169 sitios de escisión
Las enzimas FastDigest son una línea avanzada de enzimas de restricción rápidas que presentan una actividad del 100 % en los tampones de reacción universales FastDigest y FastDigest Green.
El tampón universal permite la rápida digestión de ADN simple, doble o múltiple en un periodo de entre 5 y 15 minutos, por lo que no es necesario cambiar el tampón ni realizar pasos de limpieza de ADN posteriormente. Todas las enzimas de modificación del ADN, como el fragmento Klenow, la ligasa de ADN T4, las fosfatasas alcalinas y la ADN polimerasa T4, tienen una actividad del 100 % en el tampón FastDigest. Por lo tanto, las enzimas para aplicaciones posteriores se pueden añadir directamente a la mezcla de reacción FastDigest.
Para mayor comodidad, el tampón FastDigest Green incluye un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de productos de reacción de digestión en geles.
Los breves tiempos de incubación y la composición óptima del tampón universal FastDigest eliminan los efectos de la actividad estrella.
Características destacadas
  • Actividad del 100 % de todas las enzimas FastDigest en el tampón universal.
  • 100 % de compatibilidad del tampón con aplicaciones posteriores
  • Digestión completa en un periodo de entre 5 y 15 minutos
  • Carga directa en geles
  • Sin actividad estrella
  • 176 enzimas FastDigest disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
• FastDigest BmsI (20 μL)
• 10X FastDigest Buffer (1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL)
Store at –20°C.
BmsI
Sí
Sí
Enzima de restricción
FastDigest
65°C
Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm
Tampón FastDigest/FastDigest Green 10X
37 °C
20 μL (20 Reactions)
Clonación sin cicatrices
5' protruding ends
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ FastDigest BmsI (IIs class) > 20 μl