Learn More
Thermo Scientific™ Estándar de ADN FastRuler Low Range, listo para su uso
Realice un dimensionamiento rápido y una cuantificación aproximada de ADNbc en geles de alto rendimiento y geles de agarosa convencionales con las escaleras de ADN Thermo Scientific™ FastRuler™.
Marca: Thermo Scientific™ SM1103
54.94 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Descripción
La escalera de ADN de rango bajo FastRuler es un producto diseñado en especial para el dimensionamiento rápido y la cuantificación aproximada de ADN bicatenario en geles de alto rendimiento de 48 pocillos (o 96 pocillos), así como en geles de agarosa convencionales. La escalera es una mezcla de cinco fragmentos de ADN individuales de extremos romos purificados mediante cromatografía, que se determinan con facilidad en una breve distancia de separación (de 10 mm a 20 mm) después de procesarse en el gel de agarosa apropiado entre 8 min. y 14 min. La escalera es especialmente útil para la electroforesis de productos de PCR.
Características destacadas
- Separación rápida (de 8 a 14 min.)
- Distancia de separación corta (de 10 a 20 mm)
- Bandas nítidas, tamaños y cantidades de fragmentos fáciles de recordar
- Lista para usar, premezclada con un tampón de carga
- Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
Especificaciones
Agarosa | |
Marcador de peso molecular | |
De 50 bp a 1500 bp | |
Embalaje sostenible | |
2 x 500 μL |
Azul de bromofenol | |
Sí | |
Geles de agarosa | |
FastRuler |