Learn More
First Strand cDNA Synthesis Kit
Thermo Scientific™ Fermentas First Strand cDNA Synthesis Kit es un sistema completo para la síntesis eficaz de la primera cadena del ADNc en presencia de plantillas de ARN.
Marca: Thermo Scientific K1612
Descripción
Realice una síntesis eficaz de ADN complementario (ADNc) de primera cadena a partir de plantillas de ARN con el sistema completo del kit Thermo Scientific™ Fermentas First Strand cDNA Synthesis.
El kit utiliza la recombinante M-MuLV Reverse Transcriptase, que presenta una menor actividad de la ARNasa H que la AMV Reverse Transcriptase. El recombinante inhibidor de ARNasa RiboLock RNse Inhibitor, que se suministra con el kit, protege eficazmente la plantilla de ARN de la degradación. El cebador oligo(dT)18 se recuece de forma selectiva en la cola poli(A) del ARNm. Los primers hexámeros aleatorios no requieren la presencia de poli(A). Por lo cual, pueden ser utilizados para la transcripción de regiones del extremo 5 en la síntesis del ARNm o ADNc utilizando ARN sin cola poli(A), p. ej. micro ARN. También pueden utilizarse primer específicos contra el gen de interés con los kits. La primera cadena del ADNc puede utilizarse directamente como plantilla para PCR (consulte el protocolo RT-PCR) o para la síntesis de la segunda cadena del ADNc (consulte el protocolo).- Síntesis eficaz de ADNc de primera cadena hasta 9 kb
- Temperatura de reacción 37°C
- Suministrado con inhibidor de RNasa RiboLock recombinante
- Primers completos—oligo(dT)18 y hexámero aleatorio incluidos en el kit
Recomendada para:
Síntesis de la primera cadena del ADNc para RT-PCR y real time RT-PCR; construcción de bibliotecas de ADNc; creación de sondas para hibridación; síntesis de ARNa.
Especificaciones
Fermentas™ First Strand cDNA Synthesis Kit | |
100 reacciones | |
RT-PCR |