Learn More
Thermo Scientific™ Microkit de limpieza de ADN y extracción de gel GeneJET
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El kit combina la comodidad de la tecnología de columnas de centrifugación con las propiedades de unión selectiva de una membrana de sílice, eliminando la necesidad de manipulaciones de resina tediosas o extracciones tóxicas de fenol-cloroformo.
El microkit de limpieza de ADN y extracción de gel GeneJET elimina con eficacia primers, dímeros de imprimación, dNTPs, nucleótidos etiquetados sin incorporar, enzimas y sales procedentes de PCR y otras mezclas de reacción. El kit se puede utilizar para purificar fragmentos de ADN de entre 100 bp y 20 kb. Las tasas de recuperación son del 90 al 100 % para un intervalo de tamaños de fragmento de ADN de entre 100 bp y 3 kb. Cada columna de purificación de ADN GeneJET dispone de una capacidad total de unión de hasta 10 μg de ADN. Además, el procedimiento completo de limpieza de ADN solo dura 3,5 minutos.
- Se ha desarrollado como un kit 3 en 1 diseñado para la purificación rápida y eficaz de ADN a partir de PCR, mezclas de reacciones enzimáticas y la extracción de ADN de geles de agarosa estándar o de punto de fusión bajo realizados en tampones de Tris acetato (TAE) o Tris borato (TBE).
- El kit combina la comodidad de la tecnología de columnas de centrifugación con las propiedades de unión selectiva de una membrana de sílice.
- Esto elimina la necesidad de tediosas manipulaciones de resina o extracciones tóxicas de fenol-cloroformo.
- Elimina con eficacia cebadores, dímeros de cebadores, dNTPs, nucleótidos marcados sin incorporar, enzimas y sales procedentes de PCR y otras mezclas de reacciones.
- El kit se puede utilizar para purificar fragmentos de ADN de entre 100 bp y 20 kb.
- Las tasas de recuperación son del 90 al 100 % para un intervalo de tamaños de fragmento de ADN de entre 100 bp y 3 kb.
- Cada columna de purificación de ADN GeneJET tiene una capacidad total de unión de hasta 10 µg de ADN.
- El procedimiento completo tarda aproximadamente 3,5 minutos para la limpieza de ADN.
Características destacadas
- Diseño de columna avanzado: fácil de abrir, cargar y manipular.
- Produce ADN concentrado: eluir en un volumen de 6 a 10 µl.
- Alta recuperación: del 90 al 100 % de recuperación en el intervalo de 100 a 3000 bp de fragmentos de ADN.
- Rápido: protocolos de limpieza en 4 minutos de la mezcla de reacción y purificación de gel de agarosa en 15 minutos disponibles.
- Eliminación eficiente de contaminantes de reacción: incluyendo enzimas, proteínas, dímeros de imprimación, dNTPs y sales
- Flexible: no requiere una cuantificación precisa del peso de los cortes de gel
Aplicaciones
- Secuenciación, digestión de restricción, PCR, qPCR, etiquetado, ligación, clonación, transcripción in vitro, transferencia, hibridación in situ
Incluye
- Tampón de unión, tampón de extracción, tampón de prelavado (cont.), tampón de lavado (cont.), tampón de elución y tubo de recogida de microcolumna de purificación de ADN
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de columna | Columna de centrifugación |
| Formato | Columna de centrifugación |
| Isolation Technology | Columna de sílice |
| Tipo de muestra | ADN, Muestras de gel |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), clonación, southern blot, etiquetado de ácidos nucleicos, secuenciación, PCR, transcripción in vitro |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Línea de productos | GeneJET |
| Tipo de producto | Kit de limpieza de ADN y extracción de gel |
| Cantidad | 250 preparaciones |
| Objetivo | ADN de reacciones enzimáticas (p. ej PCR) |
| Mostrar más |