Learn More
Thermo Scientific™ Kit de extracción de gel GeneJET
Realice la purificación de fragmentos de ADN a base de membrana de sílice a partir de geles de agarosa estándar o de punto de fusión bajo en tampones TAE o TBE.
115.00€ - 448.00€
Especificaciones
Tipo de columna | Columna de centrifugación |
---|---|
Contenido y almacenamiento | For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C. |
Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
Tiempo de prueba | 15 min |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10765651
|
Thermo Scientific™
K0691 |
50 preparaciones |
115.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10670091
|
Thermo Scientific™
K0692 |
250 preparaciones |
448.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El kit de extracción de gel GeneJET se ha diseñado para la purificación rápida y eficaz de fragmentos de ADN extraídos de geles de agarosa estándares o de punto de fusión bajo en tampón TAE o TBE.
El kit utiliza una tecnología de membrana a base de sílice en forma de una práctica columna de centrifugado. Se puede utilizar para purificar fragmentos de ADN de tamaños comprendidos entre 25 bp y 20 kb con recuperación de hasta el 95 %. Todas las columnas de purificación GeneJET disponen de una capacidad de unión de hasta 25 μg de ADN y pueden procesar hasta 1 g de gel de agarosa. El procedimiento completo solo dura 15 minutos y el ADN aislado está preparado para su uso en todas las aplicaciones posteriores frecuentes, tales como ligadura, digestión por restricción, reacción en cadena de la polimerasa (PCR), secuenciación y etiquetado.
Características destacadas
- Altamente eficaz: hasta un 95 % de recuperaciones en el rango entre 100 bp y 10 kb
- Rápido: el procedimiento solo tarda 15 minutos
- Cómodo: las columnas de centrifugación tienen tapa y vienen acopladas a los tubos de recogida
Especificaciones
Columna de centrifugación | |
For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C. | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
15 min |
Seguridad y manipulación
- GeneJET Gel Extraction Kit
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: thiocyanic acid