Learn More
Thermo Scientific™ Kit de purificación de PCR GeneJET
Realice con este kit una purificación rápida y eficaz de ADN procedente de PCR y otras mezclas de reacciones enzimáticas.
Marca: Thermo Scientific™ K0702
Descripción
El kit de purificación de PCR GeneJET emplea una tecnología de membrana a base de sílice exclusiva en forma de una práctica columna de centrifugación, lo que elimina la necesidad de recurrir a complicadas manipulaciones de resinas o extracciones tóxicas con fenol-cloroformo. Elimina con eficacia cebadores, dNTPs, nucleótidos marcados sin incorporar, enzimas y sales procedentes de PCR y otras mezclas de reacciones.
Se puede utilizar para purificar fragmentos de ADN de entre 25 bp y 20 kb con tasas de recuperación de hasta el 100 %. Todas las columnas de purificación GeneJET disponen de una capacidad total de unión de hasta 25 μg de ADN. Además, el procedimiento completo solo dura cinco minutos. El ADN purificado se puede utilizar en las aplicaciones habituales posteriores, tales como secuenciación, digestión por restricción, etiquetado, ligadura, clonación, transcripción in vitro, métodos Blot o hibridación in situ.
El kit emplea una tecnología de membrana a base de sílice patentada con la forma de una práctica columna de centrifugado, lo que elimina la necesidad de recurrir a complicadas manipulaciones de resinas o extracciones tóxicas de fenol-cloroformo. GeneJET PCR Purification Kit elimina con eficacia primers, dNTP, nucleótidos marcados sin incorporar, enzimas y sales procedentes de PCR y otras mezclas de reacciones. Se puede utilizar para purificar fragmentos de ADN de entre 25 bp y 20 kb con tasas de recuperación de hasta el 100 %. Todas las columnas de purificación GeneJET disponen de una capacidad total de unión de hasta 25 μg de ADN. Además, el procedimiento completo solo dura 5 minutos. El ADN purificado se puede utilizar en las aplicaciones habituales posteriores, tales como secuenciación, digestión por restricción, etiquetado, ligadura, clonación, transcripción in vitro, métodos Blot o hibridación in situ.Altamente eficiente: recuperaciones del 90 al 100 % en el rango de 100 bp—10 kb
Rápido: el procedimiento solo tarda 5 minutos
Cómodo: las columnas de centrifugación tienen tapa y vienen acopladas a los tubos de recogida
Recomendada para:
Purificación rápida y eficaz de fragmentos de ADN aptos para su uso en todos los procedimientos convencionales de biología molecular, tales como:—digestión por restricción FastDigest o convencional ;—secuenciación automatizada fluorescente o radioactiva
Especificaciones
For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C. | |
50 μL | |
5 min | |
5 min | |
≤400 μL | |
Nucleic Acid Labeling, Southern Blotting, DNA Sequencing, Nucleic Acid Hybridization, Nucleic Acid Hybridization | |
Columna de centrifugación |
Columna de centrifugación | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
250 preparaciones | |
Temperatura ambiente | |
25 μg (Binding capacity) | |
ADN | |
ADNbc |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2810267 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | K0702 |
2827973 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | K0702 |
2816635 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | K0702 |
2813546 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | K0702 |
2822090 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | K0702 |