Learn More
Thermo Scientific™ Kit mini de purificación de ADN genómico de plantas GeneJET
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El kit mini de purificación de ADN genómico de plantas GeneJET está diseñado para purificar rápida y eficientemente ADN genómico de alta calidad a partir de una amplia variedad de especies de plantas y tipos de tejidos. El kit emplea una tecnología de membrana a base de sílice en forma de una práctica columna de centrifugado, lo que elimina la necesidad de resinas costosas, extracciones tóxicas de fenol-cloroformo o una precipitación lenta de alcohol.
El ADN genómico aislado es apto para su uso en procedimientos habituales de biología molecular, tales como: PCR y qPCR, digestión FastDigest™ y convencional por restricción y Southern blotting.
Características destacadas
- Rápido: el procedimiento tarda 30 minutos después de la lisis celular
- Conveniente: el protocolo no incluye un paso de filtración de lisado propenso a obstrucciones
- Alto rendimiento: hasta 32 μg de ADN de alta calidad a partir de 100 mg de muestra, incluyendo ADN nuclear, mitocondrial y cloroplasto
- Compatible con una amplia variedad de muestras (hojas, raíces, brotes y otras partes de varias plantas)
Incluye:
RNasa A, tampón de lisis A, tampón de lisis B, solución de precipitación, solución de fijación de ADN genómico de plantas, tampón de lavado I (concentrado), tampón de lavado II (concentrado), tampón de elución, columnas de purificación de ADN genómico GeneJET™ (preacopladas a los tubos de recogida de muestras), tubos de recogida, protocolo detallado
Recomendada para:
El ADN genómico aislado es apto para su uso en procedimientos habituales de biología molecular, tales como: PCR y qPCR, digestión FastDigest™ y convencional por restricción y Southern blotting.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de columna | Columna de centrifugación |
| Formato | Columna de centrifugación |
| Isolation Technology | Columna de centrifugación |
| Tipo de muestra | Plantas |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), clonación, southern blot, secuenciación, PCR |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Línea de productos | GeneJET |
| Tipo de producto | Kit de purificación de ADN genómico |
| Cantidad | 50 preparaciones |
| Objetivo | ADN genómico |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- GeneJET Plant Genomic DNA Purification Kit
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Guanidine hydrochloride, Sodium lauryl sulfate