Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Plant RNA Purification Kit
Código de producto. 11591645 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11591645
Marca: Thermo Scientific™ K0801
Requires
Ditiotreitol (DTT, n.º R0861)
Realice la purificación de ARN total a base de membrana de sílice a partir de hojas, raíces, brotes y otras partes de varias plantas. Se proporciona en un práctico formato de columna centrifugación.
El juego GeneJET Plant RNA Purification Mini Kit está diseñado para la purificación rápida y eficiente de ARN total de alta calidad de una amplia variedad de especies de plantas y tipos de tejidos.
El kit emplea una tecnología de membrana a base de sílice con la forma de una práctica columna de centrifugado, lo que elimina la necesidad de resinas costosas, extracciones tóxicas de fenol-cloroformo o precipitaciones lentas de alcohol. El procedimiento estándar se realiza en menos de 20 minutos tras la lisis celular. El ARN purificado de gran calidad se puede utilizar en un amplio espectro de aplicaciones posteriores tales como RT-PCR, RT-qPCR, Northern Blot y otros análisis basados en ARN. Los rendimientos de ARN varían entre diferentes especies, tejidos y edad de la muestra de tejido. Consulte la tabla 1 para saber la producción total habitual de ARN de varias fuentes.
El kit emplea una tecnología de membrana a base de sílice con la forma de una práctica columna de centrifugado, lo que elimina la necesidad de resinas costosas, extracciones tóxicas de fenol-cloroformo o precipitaciones lentas de alcohol. El procedimiento estándar se realiza en menos de 20 minutos tras la lisis celular. El ARN purificado de gran calidad se puede utilizar en un amplio espectro de aplicaciones posteriores tales como RT-PCR, RT-qPCR, Northern Blot y otros análisis basados en ARN. Los rendimientos de ARN varían entre diferentes especies, tejidos y edad de la muestra de tejido.
  • Rápido: procedimiento de 20 minutos tras la lisis celular
  • Conveniente: el protocolo no incluye un paso de filtración de lisado propenso a obstrucciones
  • Alto rendimiento: hasta 65 μg de ARN de alta pureza e integridad a partir de 50 mg de muestras vegetales
  • Compatible con una amplia variedad de muestras (hojas, raíces, brotes y otras partes de varias plantas)
Incluye:
Solución de lisis de ARN de plantas, tampón de lavado WB 1 (concentrado), tampón de lavado 2 (concentrado), agua sin nucleasa, columnas de purificación de ARN GeneJET™ (preacopladas con tubos de recogida), tubos de recogida (2 ml), tubos de recogida (1,5 ml), protocolo detallado
Recomendada para:
Extracción rápida de ARN de gran pureza apto para todos los procedimientos convencionales de biología molecular, tales como: RT-PCR, RT-qPCR, Northern blotting, ensayo de protección de nucleasas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 40 mL Plant RNA Lysis Solution; store at room temperature
• 40 mL Wash Buffer WB 1 (concentrated); room temperature
• 30 mL Wash Buffer 2 (concentrated); room temperature
• 30 mL Water, Nuclease-free; room temperature
• 50 GeneJET RNA Spin Columns with Collection Tubes; For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C-8°C.
• 50 Collection Tubes (2 mL); room temperature
• 50 Collection Tubes (1.5 mL); room temperature
Isolation Technology Columna de centrifugación de sílice
Tiempo de purificación 20 min (tras la homogeneización de muestras)
Volumen de elución 50 μl
Tipo de muestra Plantas
Tipo de producto final ARN total
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Para utilizar con (aplicación) RT-PCR, qPCR, construcción de bibliotecas de ADNc, NGS, análisis de micromatrices, hibridación blot, Northern Blotting, traslación in vitro, ensayos de protección de nucleasas, etiquetado de ácidos nucleicos
Cantidad 50 preparaciones
Báscula Mini
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad de material de partida ≤ 100 mg
Producción Hasta 65 μg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • GeneJET Plant RNA Purification Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Guanidine hydrochloride, Thiocyanic acid