Learn More
Thermo Scientific™ Kit de maxipreparación de plásmidos GeneJET
Realice un aislamiento a gran escala de ADN plasmídico de alta calidad a partir de cultivos recombinantes de E. coli con este kit.
167.00€ - 389.00€
Especificaciones
Concentración 400 ng/µl
Tipo de columna Columna de centrifugación
Formato Columna de centrifugación
Isolation Technology Columna de sílice
Báscula Maxi
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca N.º de reacciones Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.º de reacciones Precio Cantidad y disponibilidad  
11551645
Ver documentos
Thermo Scientific™
K0491
10 preparaciones
167.00€
cada uno
11561645
Ver documentos
Thermo Scientific™
K0492
25 preparaciones
389.00€
25 preparaciones
Descripción
Descripción
El kit de maxipreparación de plásmidos GeneJET utiliza una tecnología de membrana a base de sílice en forma de una práctica columna de centrifugado. Cada preparación recupera hasta 750 μg de ADN plasmídico de alto número de copias que puede usarse en una amplia variedad de procedimientos de biología molecular, como en la digestión de endonucleasas de restricción, PCR, clonación, transformación, secuenciación automatizada, transcripción in vitro y transfección de líneas celulares sólidas.
Características destacadas
  • Eficiente: gran producción de hasta 750 µg de ADN plasmídico de alta calidad a partir de 250 ml de cultivo bacteriano
  • Alta concentración de ADN purificado: > 400 ng/µL
  • Cómodo: Formato de columna de centrifugación, protocolos de centrifugación o vacío
  • Rápido: El procedimiento tarda 60 minutos, es considerablemente más rápido que el uso de columnas de flujo por gravedad
Especificaciones
Especificaciones
400 ng/µl
Columna de centrifugación
Maxi
PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), transfección, clonación, secuenciación, transcripción in vitro, transformación, etiquetado de ácidos nucleicos, PCR
> 200 µg de ADN plasmídico (en pequeña escala)
Kit de maxipreparación de plásmidos
60 min
Columna de centrifugación
Columna de sílice
Bacterias
No compatible con alto rendimiento (manual)
GeneJET
ADN plasmídico
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • GeneJET Plasmid Maxiprep Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium lauryl sulphate, sodium hydroxide, acetic acid, guanidine hydrochloride
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.