Learn More
Thermo Scientific™ Kit de minipreparación de plásmidos GeneJET
Realice el aislamiento de ADN plasmídico de alta calidad a partir de cultivos recombinantes de E. coli con este sistema sencillo, rápido y rentable.
Marca: Thermo Scientific™ K0502
80.33 EUR hasta el 2024-11-29
Use el código promocional "21683" para aplicar la oferta.
Descripción
El kit de minipreparación de plásmidos Thermo Scientific GeneJET utiliza una exclusiva tecnología de membrana a base de sílice en forma de una práctica columna de centrifugado. Recupera hasta 20 g de ADN plasmídico de alto número de copias por cada procedimiento de aislamiento.
El kit utiliza una exclusiva tecnología de membrana a base de sílice en forma de una práctica columna de centrifugado. Recupera hasta 20 μg de ADN plasmídico de alto número de copias en procedimiento de aislamiento.Eficiente: extraordinaria producción de hasta 20 μg de ADN plasmídico de gran calidad.
Rápido: el procedimiento tarda menos de 14 minutos.
Cómodo: no se requiere extracción de fenol/cloroformo ni precipitación de alcohol.
- Puro: el ADN purificado está inmediatamente listo para su uso.
Aplicaciones
Rápido aislamiento de ADN plasmídico de alta pureza adecuado para todos los procedimientos de biología molecular convencionales, como los siguientes:
- FastDigest o digestión de restricción convencional
- Secuenciación automatizada radiactiva y fluorescente
- PCR
- Transcripción in vitro
- Transformación
Principio
Recomendada para:
Aislamiento rápido de ADN plasmídico de gran pureza apto para su uso en todos los procedimientos convencionales de biología molecular, tales como:—digestión FastDigest o convencional,—secuenciación por fluorescencia automatizada y radioactiva
Especificaciones
Columna de centrifugación | |
Columna de sílice | |
Mini | |
Compatible (distribuidor de vacío) | |
GeneJET | |
50 preparaciones | |
< 14 min |
Columna de centrifugación | |
Bacterias | |
PCR, clonación, secuenciación, transformación, etiquetado de ácidos nucleicos, transcripción in vitro | |
<100 µ g de ADN plasmídico (pequeña escala) | |
Kit de minipreparación de plásmidos | |
ADN plasmídico |
Seguridad y manipulación
- GeneJET Plasmid Miniprep Kit
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: guanidine hydrochloride
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.