Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Viral DNA/RNA Purification Kit
Código de producto. 11951411 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
11951411 50 preparaciones cada uno
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11951411
Marca: Thermo Scientific™ K0821
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Realice la purificación de ácido nucleico vírico a base de membrana de sílice a partir de plasma humano y de mamífero, suero, sangre y muestras sin células.
El kit de purificación de ADN y ARN víricos GeneJET está diseñado para la purificación rápida y eficaz de ácidos nucleicos víricos de alta calidad a partir de diversas muestras líquidas humanas y de mamíferos, y es compatible con conservantes de muestras habituales como EDTA, citrato y heparina.
El kit utiliza una tecnología de membrana a base de sílice en forma de una práctica columna de centrifugado. Los ácidos nucleicos virales de las muestras lisadas se unen a la membrana de la columna, mientras que las impurezas se eliminan eficazmente durante los siguientes pasos de lavado y centrifugación. Los ácidos nucleicos listos para usar se eluyen de la columna.
Los ácidos nucleicos víricos purificados están libres de proteínas, nucleasas y otros contaminantes o inhibidores de aplicaciones posteriores. El ADN y ARN aislados se pueden utilizar directamente en PCR, qPCR u otros ensayos basados en ácidos nucleicos.
Características destacadas
  • Purificación eficaz de ADN y ARN víricos a partir de plasma humano y de mamífero, suero, sangre y muestras sin células
  • Rendimiento lineal a partir de una amplia gama de títulos virales
  • Probado con una gran variedad de virus de ADN y ARN (VIH, VHB, VHC, VPH, CMV, VEB)
  • Compatibilidad posterior con (RT)-PCR, (RT)-qPCR y otros ensayos basados en ácidos nucleicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de columna Columna de centrifugación
Contenido y almacenamiento • 2 x 1.4 mL Column Preparation Liquid; room temperature
• 12 mL Lysis Solution; room temperature
• 25 mL Wash Buffer 1 (concentrated); room temperature
• 11 mL Wash Buffer 2 (concentrated); room temperature
• 3 x 1.25 mL Eluent; room temperature
• 50 Spin Columns with Wash Tubes; room temperature
• 4 x 50 Wash Tubes; room temperature
• 2 x 1.3 mL Proteinase K; –20°C
• 1 vial Carrier RNA; –20°C
Isolation Technology Columna de sílice
Báscula Mini
Tipo de muestra Muestras líquidas (p. ej., suero), Virus, Saliva, Serum, Swabs (Nasal, Buccal, or Urogenital), Urine, Whole Blood, Virus
Volumen de elución 50 μL
Tipo de producto final Viral DNA and RNA
Para utilizar con (aplicación) PCR cuantitativa en tiempo real, PCR de transcriptasa inversa, southern blotting, PCR, northern blotting
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Cantidad 50 preparaciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tiempo de prueba 30 min
Producción 50 μg (Binding capacity)
Cantidad de material de partida 200 μL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • GeneJET Viral DNA/RNA Purification Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Guanidine hydrochloride, Proteinase