Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit
Código de producto. p-4530574 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 reacciones
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
11521655 50 reacciones 1 PCS
11531655 250 reacciones cada uno
2 options
Código de producto. 11521655
Marca: Thermo Scientific™ K0781
Realice la purificación de ADN genómico a base de membrana de sílice a partir de sangre de mamíferos anticoagulada fresca o congelada, sangre almacenada, capa leucocitaria, médula ósea y líquidos orgánicos.
El mini kit de purificación de ADN genómico de sangre completa GeneJET emplea una tecnología de membrana a base de sílice con la forma de una práctica columna de centrifugado, lo que elimina la necesidad de resinas costosas, extracciones tóxicas de fenol-cloroformo o precipitaciones lentas de alcohol. El procedimiento estándar tarda menos de 20 minutos tras la lisis celular y proporciona ADN purificado con tamaño superior a 30 kb. El ADN aislado se puede utilizar directamente en PCR, Southern Blot y reacciones enzimáticas.
El kit utiliza tecnología de membrana a base de sílice en forma de una cómoda columna de centrifugación, eliminando la necesidad de resinas caras, extracciones tóxicas de fenol-cloroformo o precipitación de alcohol que consume mucho tiempo. El procedimiento estándar se realiza en menos de 20 minutos tras la lisis celular y produce ADN purificado de un tamaño superior a 30 kb.
  • Eficaz: Alto rendimiento de ADN genómico de elevado peso molecular
  • Rápido: Procedimiento de 20 minutos tras la lisis celular
  • Práctico: Las columnas de centrifugado se cierran y acoplan a los tubos colectores
  • Puro: ADN sin inhibidores enzimáticos, ARN y proteínas, listo para su uso en todas las aplicaciones exigentes, validado en PCR en tiempo real, PCR de criterio de valoración, PCR multiplex y digestiones de enzimas de restricción
  • Compatible: Adecuado para una amplia variedad de muestras tales como sangre de mamíferos anticoagulada fresca o congelada (tratada con EDTA, citrato o heparina), sangre envejecida, capa leucocítica, médula ósea y fluidos corporales
Incluye:
Solución de proteinasa K, solución de lisis, tampón de lavado WB I (concentrado), tampón de lavado II (concentrado), tampón de elución, columnas de purificación GeneJET™ (preacopladas a los tubos de recogida de muestras), tubos de recogida de muestras, protocolo detallado
Recomendada para:
El ADN genómico aislado es apto para su uso en procedimientos habituales de biología molecular, tales como: PCR y qPCR, digestión FastDigest™ y convencional por restricción y Southern blotting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de columna Columna de centrifugación
Formato Columna de centrifugación
Isolation Technology Columna de centrifugación
Báscula Mini
Tipo de muestra Sangre
Para utilizar con (aplicación) PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), clonación, southern blot, secuenciación, PCR
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Línea de productos GeneJET
Tipo de producto Kit de purificación de ADN genómico
Cantidad 50 reacciones
Objetivo ADN genómico
Tiempo de prueba < 20 min
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • GeneJET Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Proteinase, Guanidine hydrochloride