Learn More
Thermo Scientific™ Escalera de ADN de 100 bp GeneRuler
Realice la medición y la cuantificación aproximada de ADN bicatenario en geles de poliacrilamida o agarosa.
Marca: Thermo Scientific™ SM0241
47.07 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
La escalera de ADN de 100 bp GeneRuler (de 100 a 1000 bp) se recomienda para la medición y la cuantificación aproximada de una amplia gama de ADN bicatenario en geles de poliacrilamida o agarosa. Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía.
La escalera de ADN de 100 bp GeneRuler se puede marcar radioactivamente con polinucleótido cinasa T4 (consulte el protocolo).
La escalera se suministra con el colorante de carga de ADN 6X.
Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía. GeneRuler 100 bp DNA Ladder se puede marcar radioactivamente con T4 Polynucleotide Kinase, consulte el protocolo. La escalera se suministra con el colorante de carga de ADN 6X.- Ideal tanto para la selección de tamaño de ADN como para la cuantificación aproximada
- Bandas nítidas
- Bandas de referencia brillantes (en rojo)
- Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
Especificaciones
6X | |
Xileno cianol FF, azul de bromofenol, naranja G | |
No | |
Geles de agarosa | |
GeneRuler |
Agarosa | |
Marcador de peso molecular | |
De 100 bp a 1000 bp | |
Embalaje sostenible | |
50 μg |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2800381 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | SM0241 |
2800215 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | SM0241 |
2808061 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | SM0241 |
2834246 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | SM0241 |
2884955 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | SM0241 |