Learn More
Thermo Scientific™ Escalera de ADN Plus de 100 bp GeneRuler
GREENER_CHOICE
Realice la medición y la cuantificación aproximada de ADN bicatenario en geles de poliacrilamida o agarosa.
67.25€ - 266.00€
Especificaciones
Concentración 6X
Tipo de gel Agarosa
Etiqueta o tinte Xileno cianol FF, azul de bromofenol, naranja G
Tipo de producto Marcador de peso molecular
Listo para cargar No
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10309339
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
SM0321
50 μg
67.25€
50 microgramos
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11853963
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
SM0322
5 x 50 μg
266.00€
paquete de 5
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La escalera de ADN de 100 bp Plus GeneRuler (de 100 a 3000 bp) se recomienda para la medición y la cuantificación aproximada de una amplia gama de ADN bicatenario en geles de poliacrilamida o agarosa. Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía.
La escalera de ADN de 100 bp Plus GeneRuler se puede marcar radiactivamente con polinucleótido cinasa T4 (consulteel protocolo).
La escalera se suministra con el colorante de carga de ADN 6X.
Características destacadas
  • Ideal tanto para la selección de tamaño de ADN como para la cuantificación aproximada
  • Bandas nítidas
  • Bandas de referencia brillantes (en rojo)
  • Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
Especificaciones
Especificaciones
6X
Xileno cianol FF, azul de bromofenol, naranja G
No
Geles de agarosa
GeneRuler
Agarosa
Marcador de peso molecular
De 100 bp a 3000 bp
Embalaje sostenible