Learn More
Thermo Scientific™ Escalera de ADN de 50 bp GeneRuler
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4529746 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 x 50 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 UG
paquete de 5
Código de producto. 10794291
Marca: Thermo Scientific™ SM0371
Realice la selección de tamaño y la cuantificación aproximada de ADN bicatenario en geles de poliacrilamida o agarosa con esta mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados por cromatografía.
La escalera de ADN de 50 bp GeneRuler se recomienda para la medición y la cuantificación aproximada de una amplia gama de ADN bicatenario en geles de poliacrilamida o agarosa. Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía.
La escalera de ADN de 50 bp GeneRuler se puede marcar radiactivamente con polinucleótido cinasa T4.
La escalera se suministra con el colorante de carga de ADN 6X.
Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía. La escalera de ADN de 50 bp GeneRuler se puede marcar radiactivamente con polinucleótido quinasa T4. La escalera se suministra con el colorante de carga de ADN 6X.
  • Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
  • Ideal tanto para la selección de tamaño de ADN como para la cuantificación aproximada
  • Bandas nítidas
  • Bandas de referencia brillantes (en rojo)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 6X
Tipo de gel Agarosa
Etiqueta o tinte Xileno cianol FF, azul de bromofenol, naranja G
Tipo de producto Marcador de peso molecular
Listo para cargar No
Intervalo de tamaños De 50 bp a 1000 bp
Compatibilidad del gel Geles de agarosa
Características ecológicas Embalaje sostenible
Línea de productos GeneRuler
Cantidad 50 μg