Learn More
Thermo Scientific™ Escalera de ADN de rango bajo GeneRuler
Realice con rapidez una medición y una cuantificación aproximada de ADN bicatenario de bajo peso molecular en geles de agarosa.
Marca: Thermo Scientific™ SM1192
280.25 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
La escalera de ADN de rango bajo GeneRuler se recomienda para la medición y la cuantificación aproximada de una amplia gama de fragmentos de ADN bicatenario en geles de poliacrilamida o agarosa. Es un producto ideal para electroforesis en gel de poliacrilamida desnaturalizante. Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía.
La escalera de ADN de rango bajo GeneRuler se puede marcar radiactivamente con polinucleótido cinasa T4.
La escalera de ADN de rango bajo GeneRuler se recomienda para la medición y la cuantificación aproximada de una amplia gama de fragmentos de ADN bicatenario en geles de poliacrilamida o agarosa. Es un producto ideal para electroforesis en gel de poliacrilamida desnaturalizante. Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía. La escalera de ADN de rango bajo GeneRuler se puede marcar radiactivamente con polinucleótido quinasa T4, protocolo. La escalera se suministra con el colorante de carga de ADN 6X.- Ideal tanto para la selección de tamaño de ADN como para la cuantificación aproximada
- Ideal para la electroforesis en gel de poliacrilamida desnaturalizante
- Bandas nítidas
- Bandas de referencia brillantes (en rojo)
- Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
Especificaciones
6X | |
Xileno cianol FF, azul de bromofenol, naranja G | |
No | |
Geles de agarosa | |
GeneRuler |
Agarosa | |
Marcador de peso molecular | |
De 25 bp a 700 bp | |
Embalaje sostenible | |
5 x 50 μg |
Este producto o su empleo están cubiertos por al menos una de las siguientes patentes de EE. UU. n.º 5.834.201, 6.680.378, o 7.132.520 propiedad de Invitrogen Corporation. La adquisición de este producto confiere al comprador el derecho intransferible de utilizar la cantidad de producto adquirida durante la investigación interna llevada a cabo por el comprador. El comprador no puede utilizar este producto ni los materiales generados mediante el empleo de este producto con fines comerciales. Se entiende por fines comerciales cualquier actividad a considerar, entre las que se pueden incluir, pero no está limitada a: (1) el uso del producto para fabricación; (2) el uso del producto o sus componentes para ofrecer un servicio, información o datos; (3) el uso del producto con fines terapéuticos, diagnósticos o profilácticos; o (4) la reventa del producto, independientemente de que el producto se revenda para su uso en investigación. Para obtener más información sobre licencias de compra bajo las anteriores patentes, póngase en contacto con Business Development Department, Invitrogen Corporation, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008, EE. UU.