Learn More
Thermo Scientific™ Estándar de ADN GeneRuler de 100 pb, listo para usar
Realice la medición y la cuantificación aproximada de ADN bicatenario en geles de poliacrilamida o agarosa.
98.00€ - 398.00€
Especificaciones
Concentración | 6X |
---|---|
Tipo de gel | Agarosa |
Etiqueta o tinte | Xileno cianol FF, azul de bromofenol, naranja G |
Tipo de producto | Marcador de peso molecular |
Listo para cargar | Sí |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10328179
![]() |
Thermo Scientific™
SM0243 |
100 aplicaciones |
98.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11883953
![]() |
Thermo Scientific™
SM0244 |
500 aplicaciones |
398.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
La escalera de ADN de 100 bp GeneRuler, lista para usar de 100 bp a 1000 bp , se recomienda para la medición y la cuantificación aproximada de una amplia gama de fragmentos de ADN bicatenario en geles de poliacrilamida o agarosa. Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía.
La escalera de ADN de 100 bp GeneRuler, lista para usar, se mezcla previamente con colorante de carga de ADN 6X para la carga directa en gel.
La escalera se suministra con el colorante de carga de ADN 6X.
Características destacadas
- Ideal tanto para la selección de tamaño de ADN como para la cuantificación aproximada
- Bandas nítidas
- Bandas de referencia brillantes (en rojo)
- Se pueden cargar directamente y permanecen estables a temperatura ambiente durante seis meses
- Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
Especificaciones
6X | |
Xileno cianol FF, azul de bromofenol, naranja G | |
Sí | |
Geles de agarosa | |
GeneRuler |
Agarosa | |
Marcador de peso molecular | |
De 100 bp a 1000 bp | |
Embalaje sostenible |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 6 meses