Learn More
Thermo Scientific™ Estándar de ADN GeneRuler de 100 bp Plus, listo para usar
GREENER_CHOICE
Realice la medición y la cuantificación aproximada de ADN bicatenario en geles de poliacrilamida o agarosa.
98.75€ - 397.00€
Especificaciones
Concentración 6X
Tipo de gel Agarosa
Etiqueta o tinte Xileno cianol FF, azul de bromofenol, naranja G
Tipo de producto Marcador de peso molecular
Listo para cargar
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10364280
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
SM0323
50 μg
98.75€
50 microgramos
10181260
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
SM0324
500 aplicaciones
397.00€
paquete de 5
Descripción
Descripción
La escalera de ADN de 100 bp Plus GeneRuler, lista para usar de 100 a 3000 bp, se recomienda para la medición y la cuantificación aproximada de una amplia gama de ADN bicatenario en geles de poliacrilamida o agarosa. Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía.
La escalera de ADN de 100 bp Plus GeneRuler, lista para usar, se mezcla previamente con colorante de carga de ADN 6X para la carga directa en gel.
La escalera se suministra con el colorante de carga de ADN 6X.
Características destacadas
  • Ideal tanto para la selección de tamaño de ADN como para la cuantificación aproximada
  • Bandas nítidas
  • Bandas de referencia brillantes (en rojo)
  • Se pueden cargar directamente y permanecen estables a temperatura ambiente durante seis meses
  • Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
Especificaciones
Especificaciones
6X
Xileno cianol FF, azul de bromofenol, naranja G
Geles de agarosa
GeneRuler
Agarosa
Marcador de peso molecular
De 100 bp a 3000 bp
Embalaje sostenible
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 6 meses
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Thermo Scientific™ Estándar de ADN GeneRuler de 100 bp Plus, listo para usar